Hydroxid draselný standardised solution 0.5 N vodný roztok
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
35595.K2
35595.M4
35595.K2EA
46.53
EUR
35595.K2
35595.M4
Hydroxid draselný standardised solution 0.5 N vodný roztok
Hydroxid draselný
CAS No.: 1310-58-3
Molecular Formula: KOH
Formula Weight: 56.11
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
UN No.: 1814
MDL No.: MFCD00003553
Vzorec:
KOH Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003553 Číslo CAS: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 OSN: 1814 ADR: 8,III |