Tlačiť
Hydroxid draselný 0.1 M KOH (0.1N) volumetric solution, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Varování
35125-1L 35125-10L-VP
35125-1LEA 76.21 EUR
35125-1L 35125-10L-VP
Hydroxid draselný 0.1 M KOH (0.1N) volumetric solution, Fluka™
Hydroxid draselný
Vzorec: KOH
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003553
Číslo CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective