Tlačiť
Bromovodík 48% w/w aqueous solution , 99,9999% Metals basis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Hydrogen bromide
10991.AA 10991.AE 10991.AP
10991.AAEA 39.74 EUR
10991.AA 10991.AE 10991.AP
Bromovodík 48% w/w aqueous solution , 99,9999% Metals basis
Bromovodík
Purity: 99.9999% CAS No.: 10035-10-6 Molecular Formula: HBr Formula Weight: 80.92 Physical Form: Liquid Density: 1.490 Appearance: Colourless to faint yellow Beilstein Reference: 3587158 Merck Reference: 14,4778 UN No.: 1788 MDL No.: MFCD00011323
Vzorec: HBr
Mw: 80.91
Teplota varu: -66.7
Teplota tavenia: -86
Hustota: 1.490
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011323
Číslo CAS: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
OSN: 1788
ADR: 8 II
Merck Index: 14,4778