Tlačiť
Bromovodík 48% water, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Hydrogen bromide
123170010 123170025
ACRO123170010EA 127.78 EUR
ACRO123170010 ACRO123170025
Bromovodík 48% water, pure
Bromovodík
Vzorec: HBr
Mw: 80.91
Teplota varu: -66.7
Teplota tavenia: –11 °C
Hustota: 1.48 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011323
Číslo CAS: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
OSN: 1788
ADR: 8 II
Merck Index: 13,04799
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear light yellow to orange Solution (May darken on storage)
Titration with NaOH ≥47 %
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥96.0 %