Tlačiť
Bromovodík 47%, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Hydrogen bromide
MQ100
1.00306.0250 1.00306.1000
1.00306.0250EA 424.59 EUR
1.00306.0250 1.00306.1000
Bromovodík 47%, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Bromovodík
Vzorec: HBr
Mw: 80.91
Teplota varu: -66.7
Teplota tavenia: -86
Hustota: 1.47 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011323
Číslo CAS: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
OSN: 1788
ADR: 8 II
Merck Index: 13,04799
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -11 °C
Boiling Point 126 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 10.6 hPa (20 °C)
Density 1.49 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material