Tlačiť
Bromovodík 47%, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Hydrogen bromide
MQ200
1.00304.0500 1.00304.2500
1.00304.0500EA 183.86 EUR
1.00304.0500 1.00304.2500
Bromovodík 47%, Supelco®
Bromovodík
Vzorec: HBr
Mw: 80.91
Teplota varu: -66.7
Teplota tavenia: -86
Hustota: 1.47 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011323
Číslo CAS: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
OSN: 1788
ADR: 8 II
Merck Index: 13,04799
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -11 °C
Boiling Point 126 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 10.6 hPa (20 °C)
Density 1.49 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid