Tlačiť
Bromovodík 47,0 - 49,0% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
36694.AK 36694.K2 36694.M1
36694.AKEA 80.63 EUR
36694.AK 36694.K2 36694.M1
Bromovodík 47,0 - 49,0% ACS
Bromovodík
CAS No.: 10035-10-6 Molecular Formula: HBr Formula Weight: 80.92 Physical Form: Liquid Density: 1.490 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless to yellow Beilstein Reference: 3587158 Merck Reference: 14,4778 UN No.: 1788 MDL No.: MFCD00011323
Vzorec: HBr
Hustota: 1,490
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011323
Číslo CAS: 10035-10-6
EINECS: 233-113-0
OSN: 1788
ADR: 8,II
Merck Index: 14,4778