Tlačiť
Manganistan draselný 0.1 M KMnO4 (0.5N) Volumetric, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Varování
Synonymá: Permanganic acid potassium salt
35201-2.5L 35201-4X2.5L
35201-2.5LEA 187.06 EUR
35201-2.5L 35201-4X2.5L
Manganistan draselný 0.1 M KMnO4 (0.5N) Volumetric, Fluka™
Manganistan draselný
Vzorec: KMnO₄
Mw: 158.03
Teplota varu: 100 °C (1.013 hPa)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011364
Číslo CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
Merck Index: 12,07824
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective