Tlačiť
Manganistan draselný 0.05 mol/l (0.25 N) vodný roztok
Dodávateľ: VWR Chemicals
85178.290EA 66.72 EUR
85178.290
Manganistan draselný 0.05 mol/l (0.25 N) vodný roztok
Manganistan draselný
Vzorec: KMnO₄
Mw: 158,03 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011364
Číslo CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
OSN: 3082
ADR: 9,III