Tlačiť
p-Toluenesulphonic acid 12% in acetic acid, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
421220010 421222500
ACRO421220010EA 290.81 EUR
ACRO421220010 ACRO421222500
p-Toluenesulphonic acid 12% in acetic acid, pure
p-Toluenesulphonic acid
Vzorec: C₇H₈O₃S
Teplota vzplanutia: 41 °C
Číslo CAS: 104-15-4
EINECS: 203-180-0
OSN: 2920
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow to pink Solution
Titration with NaOH 11 to 13 %
Melting point 84 to 88 °C
GC ≥97.5 %