Tlačiť
Kyselina methansulfonová 70% ≥70% for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14637.0250 8.14637.1000
8.14637.0250EA 45.33 EUR
8.14637.0250 8.14637.1000
Kyselina methansulfonová 70% ≥70% for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kyselina methansulfonová
Vzorec: CH₃SO₃H
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007518
Číslo CAS: 75-75-2
EINECS: 200-898-6
OSN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bebd3f86cbdbb894828247119a403c686b0ecddf&vid=01bb7db9690bd0b27a8ab4f277f8a301da72087f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -60 °C
Density 1.35 g/cm3 (20 °C)