Tlačiť
Kyselina sírová 2.5 mol/l (5 N) in aqueous solution volumetric solution
Dodávateľ: REAGECON
Nebezpečí
SU22501 SU22505
REGESU22501EA 51.27 EUR
REGESU22501 REGESU22505
Kyselina sírová 2.5 mol/l (5 N) in aqueous solution volumetric solution
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Mw: 98.08
Teplota varu: 330
Teplota tavenia: 10.38
Hustota: 1.146 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064589
Číslo CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
OSN: 2796
ADR: 8 II