Kyselina sírová 2.5 mol/l (5 N) vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
30138.293EA
62.75
EUR
30138.293
Kyselina sírová 2.5 mol/l (5 N) vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution
Kyselina sírová
Vzorec:
H₂SO₄ Mw: 98,08 g/mol Hustota: 1,146 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064589 Číslo CAS: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 OSN: 2796 ADR: 8,II |
Výsledky špecifikačného testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 2.495 - 2.505 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |