Tlačiť
Kyselina sírová 2.5 mol/l (5 N) vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
30138.293EA 62.75 EUR
30138.293
Kyselina sírová 2.5 mol/l (5 N) vodný roztok, AVS TITRINORM volumetric solution
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Mw: 98,08 g/mol
Hustota: 1,146 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064589
Číslo CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
OSN: 2796
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 2.495 - 2.505 mol/l
NIST traceable Confirmed