Tlačiť
Kyselina sírová 2.5 M H2SO4 (5N) volumetric solution, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
35348-10L-VP 35348-1L 35348-5L-VP
35348-10L-VPEA 546.77 EUR
35348-10L-VP 35348-1L 35348-5L-VP
Kyselina sírová 2.5 M H2SO4 (5N) volumetric solution, Fluka™
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Mw: 98.08
Teplota varu: >100 °C (1.013 hPa)
Teplota tavenia: 10.38
Hustota: 1.180 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064589
Číslo CAS: 7664-93-9
EINECS: 203-755-4
OSN: 2796
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Factor 0.995 - 1.005
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective