Tlačiť
Methoxid sodný 30% in methanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Methanolát sodný
519952-1L 519952-2.5L 519952-25ML
SIAL519952-1LEA 0 EUR
SIAL519952-1L SIAL519952-2.5L SIAL519952-25ML
Methoxid sodný 30% in methanol, Sigma-Aldrich®
Methoxid sodný
Vzorec: CH₃NaO
Hustota: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00012179
Číslo CAS: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
OSN: 1289
ADR: 3,III