Tlačiť
Methoxid sodný 30% in methanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Methanolát sodný
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18194.0100 8.18194.1000 8.18194.2500
8.18194.0100EA 31.69 EUR
8.18194.0100 8.18194.1000 8.18194.2500
Methoxid sodný 30% in methanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Methoxid sodný
Vzorec: CH₃NaO
Hustota: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012179
Číslo CAS: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
OSN: 1289
ADR: 3 (8),III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) (reaction)
Melting Point 2 - 6 °C
Boiling Point 92 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 34 hPa (20 °C)
Flash Point 33 °C
Explosion Limit 5.5 - 36.5 %(V) Methanol
Density 0.97 g/cm3 (20 °C)
pH 11 (20 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 455 °C Methanol