Tlačiť
Methoxid sodný 30% (w/w) 5.4 M in methanol, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methanolát sodný
168600010 168600250 168600025 168600100 168600251
ACRO168600010EA 63.29 EUR
ACRO168600010 ACRO168600250 ACRO168600025 ACRO168600100 ACRO168600251
Methoxid sodný 30% (w/w) 5.4 M in methanol, pure
Methoxid sodný
Vzorec: CH₃NaO
Mw: 54.02
Teplota tavenia: 1…5 °C
Hustota: 0.97 g/cm³
Teplota vzplanutia: 33 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012179
Číslo CAS: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
OSN: 1289
ADR: 3 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to light yellow Solution
Strength 5.3 to 5.6 M
Titration Argentometric ≥94.0 to ≤106.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure