Tlačiť
Methoxid sodný 25% in methanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Methanolát sodný
M-Clarity™ quality level = MQ200
156256-1L 156256-2.5L 156256-25ML 156256-18L
SIAL156256-1LEA 60.97 EUR
SIAL156256-1L SIAL156256-2.5L SIAL156256-25ML SIAL156256-18L
Methoxid sodný 25% in methanol, Sigma-Aldrich®
Methoxid sodný
Vzorec: CH₃NaO
Hustota: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00012179
Číslo CAS: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
OSN: 1289
ADR: 3,III