Tlačiť
Methoxid sodný ∼30% (w/w) in methanol
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methanolát sodný
B21872.AP B21872.0F
B21872.APEA 43.32 EUR
B21872.AP B21872.0F
Methoxid sodný ∼30% (w/w) in methanol
Methoxid sodný
CAS No.: 124-41-4 Molecular Formula: CH3ONa Formula Weight: 54.02 Flash Point: 16°(61°F) Odour: Alcohol-like Melting Point: 6° Boiling Point: 93° Beilstein Reference: 3592982 Merck Reference: 14,8643 UN No.: 1289 MDL No.: MFCD00012179
Vzorec: CH₃NaO
Teplota varu: 93 °C
Teplota tavenia: <6 °C
Hustota: 0,969
Teplota vzplanutia: 16 °C (61 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012179
Číslo CAS: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
OSN: 1289
ADR: 3,III
Merck Index: 14,8643