Tlačiť
Kyselina sírová 0.05 mol/l (0.1 N) aqueous solution, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
7103.1000EA 86.92 EUR
7103.1000 7103.9010 7103.9020
Kyselina sírová 0.05 mol/l (0.1 N) aqueous solution, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Mw: 98.08
Teplota varu: 330
Teplota tavenia: 10.38
Hustota: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064589
Číslo CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
OSN: 2796
ADR: 8 II