Tlačiť
ethylamin 70% ≥70%, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Monoethylamine, Aminoethane, Ethanamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
471208-100ML 471208-500ML
SIAL471208-100MLEA 42.92 EUR
SIAL471208-100ML SIAL471208-500ML
ethylamin 70% ≥70%, Sigma-Aldrich®
ethylamin
Vzorec: C₂H₇N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008160
Číslo CAS: 75-04-7
EINECS: 200-834-7
OSN: 2270
ADR: 3,II