Tlačiť
dimethylamin 40% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
426458-100ML 426458-1L 426458-2L
SIAL426458-100MLEA 37.26 EUR
SIAL426458-100ML SIAL426458-1L SIAL426458-2L
dimethylamin 40% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
dimethylamin
Vzorec: C₂H₇N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008288
Číslo CAS: 124-40-3
EINECS: 204-697-4
OSN: 1160
ADR: 3,II