Tlačiť
Trimethylamine 31 - 35% (w/w) ∼4.2 mol/l in ethanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
92260-1L 92260-250ML 92260-5L
SIAL92260-1LEA 211.79 EUR
SIAL92260-1L SIAL92260-250ML SIAL92260-5L
Trimethylamine 31 - 35% (w/w) ∼4.2 mol/l in ethanol, Sigma-Aldrich®
Trimethylamine
Vzorec: C₃H₉N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008327
Číslo CAS: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
OSN: 2924
ADR: 3,II