Tlačiť
Trimethylamine 33% (w/w) 4.2 M in ethanol, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
270440250 270442500 270440010 270440050 270440050_T 270440250_T
ACRO270440250EA 60.57 EUR
ACRO270440250 ACRO270442500 ACRO270440010 ACRO270440050 270440050_T 270440250_T
Trimethylamine 33% (w/w) 4.2 M in ethanol, pure
Trimethylamine
Vzorec: C₃H₉N
Teplota varu: 50 °C
Hustota: 0,75 g/cm³
Teplota vzplanutia: –20 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008327
Číslo CAS: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
OSN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl 32 to 34 %