Tlačiť
Kyselina šťavelová 5% vodný roztok 5% w/v aqueous solution
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ethanedioic acid
35619.K2 35619.K7
35619.K2EA 79.31 EUR
35619.K2 35619.K7
Kyselina šťavelová 5% vodný roztok 5% w/v aqueous solution
Kyselina šťavelová
Molecular Formula: HO2CCO2H Formula Weight: 90.04 Physical Form: Liquid Odour: Odourless UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00002573
Vzorec: C₂H₂O₄
Mw: 90.04
Teplota varu: 365
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002573
Číslo CAS: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
OSN: 3265
ADR: 8 III
Merck Index: 13,06980