Tlačiť
Kyselina chlorovodíková 4 mol/l (4 N), VOLUSOL® Volumetric
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
Synonymá: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
310701.1000EA 30.76 EUR
310701.1000 310701.5000
Kyselina chlorovodíková 4 mol/l (4 N), VOLUSOL® Volumetric
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
Mw: 36.46 g/mol
Hustota: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011324
Číslo CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
OSN: 1789
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Titer 3.984 - 4.016 mol/l
NIST traceable Confirmed