Tlačiť
Kyselina chlorovodíková 3 mol/l (3 N), VOLUSOL® volumetric solution
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
Synonymá: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
5050.5000EA 183.46 EUR
5050.5000 5050.1000
Kyselina chlorovodíková 3 mol/l (3 N), VOLUSOL® volumetric solution
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
Mw: 36.46 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011324
Číslo CAS: 7647-01-0
EINECS: 0
OSN: 1789
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Titer 2.95 - 3.05 mol/l