Kyselina glykolová ∼66 - 70% in aqueous solution
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-Hydroxy acid, 2-Hydroxyacetic acid
L14980.AP
L14980.0F
L14980.APEA
34.14
EUR
L14980.AP
L14980.0F
Kyselina glykolová ∼66 - 70% in aqueous solution
Kyselina glykolová
CAS No.: 79-14-1
Molecular Formula: C2H4O3
Formula Weight: 76.05
Flash Point: None
Refractive Index: 1.411
Odour: Sweet
Boiling Point: 112°
Beilstein Reference: 1209322
Merck Reference: 14,4498
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00004312
Vzorec:
C₂H₄O₃ Teplota varu: 112 °C Hustota: 1,270 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004312 Číslo CAS: 79-14-1 EINECS: 201-180-5 OSN: 3265 ADR: 8,II Merck Index: 14,4498 |