Tlačiť
Kyselina glykolová 70%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
411030010 411032500 411030250
ACRO411030010EA 49.74 EUR
ACRO411030010 ACRO411032500 ACRO411030250
Kyselina glykolová 70%
Kyselina glykolová
Vzorec: C₂H₄O₃
Teplota tavenia: 10 °C
Hustota: 1,27 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004312
Číslo CAS: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
OSN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to light amber Solution
Titration with NaOH 65 to 72 % w/w
GC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)