Tlačiť
Kyselina chlorovodíková 0.2 M HCl (0.2N) ≥97% volumetric solution, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Varování
Synonymá: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
343102-2L 343102-500ML
343102-2LEA 151.81 EUR
343102-2L 343102-500ML
Kyselina chlorovodíková 0.2 M HCl (0.2N) ≥97% volumetric solution, Fluka™
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
Mw: 36.46 g/mol
Teplota varu: 100 °C
Teplota tavenia: 0 °C
Hustota: 1.0 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011324
Číslo CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-791-2
OSN: 1789
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance (trubidity) complying
Appearance (color) complying
Appearance (form) complying
Traceable to NIST SRM effective
Assay 0.1900 - 0.2100 N