Tlačiť
Kyselina pyrohroznová 80% ≥80%, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: α-Ketopropionic acid, 2-Oxopropionic acid, 2-Ketopropionic acid, 2-Oxopropanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ300
W297070-100G-K W297070-1KG-K W297070-25G-K
SIALW297070-100G-KEA 249.55 EUR
SIALW297070-100G-K SIALW297070-1KG-K SIALW297070-25G-K
Kyselina pyrohroznová 80% ≥80%, Sigma-Aldrich®
Kyselina pyrohroznová
Vzorec: C₃H₄O₃
Mw: 88.06
Teplota varu: 165
Teplota tavenia: 12
Teplota vzplanutia: 82
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002585
Číslo CAS: 127-17-3
EINECS: 204-824-3
Merck Index: 12,08205