Kyselina chlorovodíková 0.01 mol/l (0.01 N), VOLUSOL® volumetric solution
Dodávateľ: VWR Chemicals
311341.1000EA
55.2
EUR
311341.1000
Kyselina chlorovodíková 0.01 mol/l (0.01 N), VOLUSOL® volumetric solution
Kyselina chlorovodíková
Vzorec:
HCl Mw: 36,46 g/mol Hustota: 1 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011324 Číslo CAS: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 OSN: 1789 ADR: 8,III |
Výsledky špecifikačného testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.00998 - 0.01002 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |