Tlačiť
Kyselina chlorovodíková 0.01 mol/l (0.01 N), VOLUSOL® volumetric solution
Dodávateľ: VWR Chemicals
311341.1000EA 55.2 EUR
311341.1000
Kyselina chlorovodíková 0.01 mol/l (0.01 N), VOLUSOL® volumetric solution
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
Mw: 36,46 g/mol
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011324
Číslo CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
OSN: 1789
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.00998 - 0.01002 mol/l
NIST traceable Confirmed