Tlačiť
Glutaraldehyd 8% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
G7526-10ML G7526-10X10ML
SIALG7526-10MLEA 216.21 EUR
SIALG7526-10ML SIALG7526-10X10ML
Glutaraldehyd 8% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Glutaraldehyd
Vzorec: C₅H₈O₂
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007025
Číslo CAS: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
OSN: 2927
ADR: 6.1,II