Tlačiť
Glutaraldehyd 50% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
G7651-10ML G7651-10X10ML
SIALG7651-10MLEA 192.14 EUR
SIALG7651-10ML SIALG7651-10X10ML
Glutaraldehyd 50% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Glutaraldehyd
Vzorec: C₅H₈O₂
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007025
Číslo CAS: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
OSN: 2927
ADR: 6.1,II