Tlačiť
EDTA disodium salt 0,05 mol/l (0,1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Dodávateľ: VWR Chemicals
Synonymá: Idranal III, Edetic acid disodium salt, Kestranal® 2S, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt, Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate, Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt
30031.294EA 54.08 EUR
30031.294 30031.408
EDTA disodium salt 0,05 mol/l (0,1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
EDTA disodium salt
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Mw: 336.21
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00070672
Číslo CAS: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 12,03556
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0,0499 - 0,0501 mol/l
NIST traceable Confirmed