Tlačiť
EDTA disodium salt 0.01 mol/l (0.02 N) vodný roztok
Dodávateľ: REAGECON
ED20011 ED20015
REGEED20011EA 34.98 EUR
REGEED20011 REGEED20015
EDTA disodium salt 0.01 mol/l (0.02 N) vodný roztok
EDTA disodium salt
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00070672
Číslo CAS: 139-33-3
EINECS: 205-358-3