Tlačiť
Kyselina šťavelová solution_standard 0.1 N
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Ethanedioic acid
124280010 124280025
ACRO124280010EA 57.28 EUR
ACRO124280010 ACRO124280025
Kyselina šťavelová solution_standard 0.1 N
Kyselina šťavelová
Vzorec: C₂H₂O₄
Mw: 90.04
Teplota varu: 365
Hustota: 1 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002573
Číslo CAS: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
Merck Index: 13,06980
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.0998 to 0.1002 N (20 °C)
Melting point 116 to 119 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure