Tlačiť
Glutaraldehyd 25% vodný roztok for electron microscopy, acc. to P.J. Anderson, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ400
1.12179.0025 1.12179.0100
1.12179.0025EA 229.84 EUR
1.12179.0025 1.12179.0100
Glutaraldehyd 25% vodný roztok for electron microscopy, acc. to P.J. Anderson, Sigma-Aldrich®
Vzorec: C₅H₈O₂
Teplota varu: 101 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –6 °C
Hustota: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >71 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007025
Číslo CAS: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
OSN: 1760
ADR: 8,
IVDLogo