Glutaraldehyd 25% vodný roztok
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
CAS No.: 111-30-8
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Density: 1.062
Refractive Index: 1.3730
Appearance: Colourless
Beilstein Reference: 605390
Merck Reference: 14,4472
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00007025
Vzorec:
C₅H₈O₂ Teplota varu: 101 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –6 °C Hustota: 1,062 Teplota vzplanutia: >71 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00007025 Číslo CAS: 111-30-8 EINECS: 203-856-5 OSN: 2922 ADR: 8,III Merck Index: 14,4472 |