Tlačiť
1,5-Hexadiyne 50% in pentane
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Packaged under argon.
18720.04 18720.09
18720.04EA 192.94 EUR
18720.04 18720.09
1,5-Hexadiyne 50% in pentane
1,5-Hexadiyne
CAS No.: 628-16-0 Molecular Formula: HC≡CCH2CH2C≡CH Formula Weight: 78.11 Flash Point: -2°(29°F) Physical Form: Liquid, Packaged under argon Density: 0.805 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00014924
Vzorec: C₆H₆
Hustota: 0,805
Teplota vzplanutia: –2 °C (29 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014924
Číslo CAS: 628-16-0
EINECS: 211-029-5
OSN: 3295
ADR: 3,II