Tlačiť
Kyselina linolenová 60% in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dienoic acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid
62240-1L-F 62240-250ML-F
SIAL62240-1L-FEA 157.64 EUR
SIAL62240-1L-F SIAL62240-250ML-F
Kyselina linolenová 60% in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Kyselina linolenová
Vzorec: C₁₈H₃₂O₂
Číslo MDL: MFCD00064241
Číslo CAS: 60-33-3
EINECS: 200-470-9