Tlačiť
Kyselina linolenová 60% tech.
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dienoic acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid
413195000 413190025
ACRO413195000EA 90.65 EUR
ACRO413195000 ACRO413190025
Kyselina linolenová 60% tech.
Kyselina linolenová
Vzorec: C₁₈H₃₂O₂
Teplota varu: 229…230 °C (16 mmHg)
Teplota tavenia: –5 °C
Hustota: 0,9 g/cm³
Teplota vzplanutia: >112 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00064241
Číslo CAS: 60-33-3
EINECS: 200-470-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≤1 % C16, 1 double bound
Acid value 197 to 203 mg KOH/g
Iodine value 136 to 148 g I2/100 g