(±)-2-Methylpiperazine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-Methylpiperazine
B24405.14
B24405.22
B24405.14EA
52.15
EUR
B24405.14
B24405.22
(±)-2-Methylpiperazine ≥98%
(±)-2-Methylpiperazine
Purity: 98%
CAS No.: 109-07-9
Molecular Formula: C5H12N2
Formula Weight: 100.17
Flash Point: 65°(149°F)
Odour: Amine-like
Boiling Point: 155-156°
Beilstein Reference: 383566
UN No.: 2925
MDL No.: MFCD00005954
Vzorec:
C₅H₁₂N₂ Mw: 100.16 Teplota varu: 155…156 °C Teplota tavenia: 62…66 °C Teplota vzplanutia: 65 °C (149 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005954 Číslo CAS: 109-07-9 EINECS: 203-644-2 OSN: 2925 ADR: 4.1 III |