Tlačiť
(±)-2-Methylpiperazine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Methylpiperazine
127471000 127475000 127470025
ACRO127471000EA 72.6 EUR
ACRO127471000 ACRO127475000 ACRO127470025
(±)-2-Methylpiperazine 98%
(±)-2-Methylpiperazine
Vzorec: C₅H₁₂N₂
Mw: 100.16
Teplota varu: 154…156 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 61…66 °C
Teplota vzplanutia: 63 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005954
Číslo CAS: 109-07-9
EINECS: 203-644-2
OSN: 2925
ADR: 4.1 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 66 °C
Water ≤1 %
GC ≥97.5 %