Tlačiť
(±)-3-Bromocyclohexene 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromocyclohexene
335120100 335120500 335122500
ACRO335120100EA 89.85 EUR
ACRO335120100 ACRO335120500 ACRO335122500
(±)-3-Bromocyclohexene 95%
(±)-3-Bromocyclohexene
Vzorec: C₆H₉Br
Teplota varu: 64…65 °C (15 mmHg)
Hustota: 1,38 g/cm³
Teplota vzplanutia: 54 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00013775
Číslo CAS: 1521-51-3
OSN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5280 to 1.5320 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %