Tlačiť
α-Pinene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
147524-1L 147524-250ML 147524-5ML
SIAL147524-1LEA 478.54 EUR
SIAL147524-1L SIAL147524-250ML SIAL147524-5ML
α-Pinene, Sigma-Aldrich®
α-Pinene
Vzorec: C₁₀H₁₆
Teplota varu: 155 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –55 °C
Hustota: 0,8592 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00001339
Číslo CAS: 80-56-8
EINECS: 201-291-9
OSN: 2368
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07599