Tlačiť
1-Phenyl-2-propanol 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (2-Hydroxypropyl)benzol, (±)-1-Phenyl-2-propanol, (±)-α-Methylphenethyl alcohol, Benzylmethylcarbinol
183060050 183060250
ACRO183060050EA 46.47 EUR
ACRO183060050 ACRO183060250
1-Phenyl-2-propanol 99%
1-Phenyl-2-propanol
Vzorec: C₆H₅CH₂CH(OH)CH₃
Mw: 136.19
Hustota: 0.99 g/cm³
Teplota vzplanutia: 85 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004540
Číslo CAS: 698-87-3
EINECS: 211-821-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %