Tlačiť
(±)-1-Fenylethanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: (±)-sec-Phenethyl alcohol, Styrene alcohol, (±)-α-Methylbenzyl alcohol, (±)-1-Phenylethyl alcohol, 1-Phenylethanol, Methyl phenyl carbinol, α-Methylbenzyl alcohol, Styrallyl alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W268518-10KG-K W268518-1KG-K W268518-25KG-K
SIALW268518-10KG-KEA 1163.26 EUR
SIALW268518-10KG-K SIALW268518-1KG-K SIALW268518-25KG-K
(±)-1-Fenylethanol, Sigma-Aldrich®
(±)-1-Fenylethanol
Vzorec: C₆H₅CH(OH)CH₃
Teplota varu: 401 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 20 °C
Hustota: 1,015 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004508
Číslo CAS: 98-85-1
EINECS: 202-707-1
OSN: 2937
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa955c5829772d9b27ccf96aa5e9b66b661e94a5&vid=43f0c1e8ef3c916809a95af92edf59ec33769eab&prid=web&clid=SAPDAM