Tlačiť
(±)-1-Fenylethanol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: (±)-sec-Phenethyl alcohol, Styrene alcohol, (±)-α-Methylbenzyl alcohol, (±)-1-Phenylethyl alcohol, 1-Phenylethanol, Methyl phenyl carbinol, α-Methylbenzyl alcohol, Styrallyl alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ100
P13800-1KG P13800-25G P13800-500G
SIALP13800-1KGEA 223.02 EUR
SIALP13800-1KG SIALP13800-25G SIALP13800-500G
(±)-1-Fenylethanol, Sigma-Aldrich®
(±)-1-Fenylethanol
Vzorec: C₆H₅CH(OH)CH₃
Teplota varu: 401 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 20 °C
Hustota: 1,015 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004508
Číslo CAS: 98-85-1
EINECS: 202-707-1
OSN: 2937
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa955c5829772d9b27ccf96aa5e9b66b661e94a5&vid=43f0c1e8ef3c916809a95af92edf59ec33769eab&prid=web&clid=SAPDAM