Tlačiť
(±)-1-Fenylethanol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (±)-sec-Phenethyl alcohol, Styrene alcohol, (±)-α-Methylbenzyl alcohol, (±)-1-Phenylethyl alcohol, 1-Phenylethanol, Methyl phenyl carbinol, α-Methylbenzyl alcohol, Styrallyl alcohol
A13837.36 A13837.0E A13837.0C
A13837.36EA 96.67 EUR
A13837.36 A13837.0E A13837.0C
(±)-1-Fenylethanol ≥97%
(±)-1-Fenylethanol
Purity: 97% CAS No.: 98-85-1 Molecular Formula: C8H10O Formula Weight: 122.17 Melting Point: 19-20° Boiling Point: 203-205° UN No.: 2937 MDL No.: MFCD00004508
Vzorec: C₆H₅CH(OH)CH₃
Teplota varu: 203…205 °C
Teplota tavenia: 19…20 °C
Hustota: 1,012
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004508
Číslo CAS: 98-85-1
EINECS: 202-707-1
OSN: 2937
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa955c5829772d9b27ccf96aa5e9b66b661e94a5&vid=43f0c1e8ef3c916809a95af92edf59ec33769eab&prid=web&clid=SAPDAM